Learn More
Hellma™ Mikro-Küvette 115-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 10 mm, PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10281851
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10281851 0.4 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10281851
Marke: Hellma™ 1151040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank ihrer Stabilität, maximalen Präzision und Zuverlässigkeit bei der Verwendung für Absorptionsmessungen eignen sich Hellma Küvetten hervorragend für eine Vielzahl von Bereichen im Labor.
  • Das Fenster besteht aus Hochleistungsquarzglas mit höchster Reinheit und Homogenität.
  • Garantierte Transmission von mindestens 85 %; von 200 nm bis 3.500 nm, je nach Material
  • Extrem hohe Parallelität der Fenster mit einer maximalen Toleranz von ±0,01 mm
  • Außergewöhnliche optische Pfadlängengenauigkeit bis 0,003 mm für hohe Messgenauigkeit und reproduzierbare Messergebnisse
  • Einzigartige Oberflächenplanität der optischen Fenster von 0,001 mm
  • Sehr hohe Temperaturstabilität und chemische Beständigkeit durch thermische Verklebung der einzelnen Komponenten
Spezifikation
Typ Absorptionszelle
Beschreibung Klare Seitenwände und Sockel
Kapazität (metrisch) 0.4 ml
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 40 mm
Breite (metrisch) 12,5mm