Learn More
Hellma™ Mikro-Küvette 115-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 10 mm, PTFE-Stopfen
Beschreibung
- Das Fenster besteht aus Hochleistungsquarzglas mit höchster Reinheit und Homogenität.
- Garantierte Transmission von mindestens 85 %; von 200 nm bis 3.500 nm, je nach Material
- Extrem hohe Parallelität der Fenster mit einer maximalen Toleranz von ±0,01 mm
- Außergewöhnliche optische Pfadlängengenauigkeit bis 0,003 mm für hohe Messgenauigkeit und reproduzierbare Messergebnisse
- Einzigartige Oberflächenplanität der optischen Fenster von 0,001 mm
- Sehr hohe Temperaturstabilität und chemische Beständigkeit durch thermische Verklebung der einzelnen Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Absorptionszelle |
| Beschreibung | Klare Seitenwände und Sockel |
| Kapazität (metrisch) | 0.4 ml |
| Material | Quarz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 2 mm |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |