Learn More
Hellma™ Küvetten aus Quarzglas Suprasil
Artikelnummer. 10117340
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10117340 0.4 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10117340 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 115B1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.30 €
    392.79 € / 1 Stück
    Sparen 105.51 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dank ihrer Stabilität, maximalen Präzision und Zuverlässigkeit bei der Verwendung für Absorptionsmessungen eignen sich Hellma Küvetten hervorragend für eine Vielzahl von Bereichen im Labor.
  • Das Fenster besteht aus Hochleistungsquarzglas mit höchster Reinheit und Homogenität.
  • Garantierte Transmission von mindestens 85 %; von 200 nm bis 3.500 nm, je nach Material
  • Extrem hohe Parallelität der Fenster mit einer maximalen Toleranz von ±0,01 mm
  • Außergewöhnliche optische Pfadlängengenauigkeit bis 0,003 mm für hohe Messgenauigkeit und reproduzierbare Messergebnisse
  • Einzigartige Oberflächenplanität der optischen Fenster von 0,001 mm
  • Sehr hohe Temperaturstabilität und chemische Beständigkeit durch thermische Verklebung der einzelnen Komponenten
Spezifikation
Typ Absorptionszelle
Beschreibung Schwarze Seitenwände und Sockel
Kapazität (metrisch) 0.4 ml
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 40 mm
Breite (metrisch) 12,5mm