Learn More
Hellma™ CUVE 106-0.01-40 Schichtd. 0,1, f. Halter 013.000
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zerlegbare Zellen |
| Kapazität (metrisch) | 26 μl |
| Material | Quarz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 9mm |
| Menge | 2 Stück/Packung |
| Schichtdicke | 0,1 ± 0,005 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |