Learn More
Hellma™ CUVE 106-0.01-40 Schichtd. 0,1, f. Halter 013.000
Artikelnummer. 15900421
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
26 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15900421 26 μl 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15900421
Marke: Hellma™ 1060.1040
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Zerlegbare Zellen
Kapazität (metrisch) 26 μl
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9mm
Menge 2 Stück/Packung
Schichtdicke 0,1 ± 0,005 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm