Learn More
Hellma™ Fluoreszenzküvetten aus Suprasil Quarzglas
Artikelnummer. 10447641
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
40 mm
45 mm
49,5mm
56 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10447641 56 mm -
11786234 45 mm 2 Stück
12889822 49,5mm -
10761493 49,5mm 1 Stück
13312310 40 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10447641 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 117100F1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.44 €
    406.00 € / 1 Stück
    Sparen 17.44 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Fluoreszenzzelle
Kapazität (metrisch) 700 μl
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 10mm
Menge Je 1
Schichtdicke 10 x 10 mm
Höhe (metrisch) 56 mm
Breite (metrisch) 12,5mm