Learn More
Hellma™ Mikroküvetten aus Quarzglas Suprasil
Artikelnummer. 10363981
Change view
Click to view available options
Schichtdicke:
5 mm
50 mm
10 x 10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schichtdicke unitSize
10363981 50 mm 1 Stück
10787181 10 x 10 mm 1 Stück
10209951 5 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10363981
Marke: Hellma™ 1105040
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 17,5 mL
Material Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9,5mm
Menge Je 1
Schichtdicke 50 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 46 mm
Breite (metrisch) 12,5mm