Learn More
Hellma™ Makro-Küvette 117.100-QS, GL14-Schraub- kappe, Quarzglas SUPRASIL, Schichtd. 10mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Abdichtbare Zelle |
| Kapazität (metrisch) | 3,5 mL |
| Material | Quarz Suprasil |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 13mm |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 56 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |