Learn More
Hellma™ Quarz Suprasil Semi-Mikro-Küvette
Artikelnummer. 10739491
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
45 mm
46mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10739491 45 mm 1 Stück
10518881 46mm 1 Stück
11786284 45 mm -
3 options
Artikelnummer. 10739491
Marke: Hellma™ 6040UV10531
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ ™ Halbmikroküvetten aus Quarz sind selbst bei hohen Temperaturen bis etwa 1000 °C chemisch sehr widerstandsfähig und formbeständig.
  • Hohe UV-Übertragung
  • Niedrige Wärmeausdehnung
Spezifikation
Typ Semi-Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 1.4 mL
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Menge 1/Packung
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 260 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.