Learn More
Hellma™ Quarz Suprasil Semi-Mikro-Küvette
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Hellma™ ™ Halbmikroküvetten aus Quarz sind selbst bei hohen Temperaturen bis etwa 1000 °C chemisch sehr widerstandsfähig und formbeständig.
137.00 € - 497.00 €
Spezifikation
Typ Semi-Mikrozelle
Kapazität (metrisch) 1.4 mL
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Schichtdicke 10 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10518881
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hellma™
114F-10-40
46mm
497.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10739491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hellma™
6040-UV-10-531
45 mm
137.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786284
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hellma™
6040-UV-10-531
45 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe UV-Übertragung
  • Niedrige Wärmeausdehnung
Spezifikation
Spezifikation
Semi-Mikrozelle
Quarz Suprasil
10 mm
12,5mm
1.4 mL
4 mm
260 bis 2500 nm