Learn More
Hellma™ Ultra-Mikroabsorptionsküvetten aus Suprasil Quarzglas
Artikelnummer. 11756214
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,7 bis 5 μl
100 μl
300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11756214
Marke: Hellma™ 1052001540
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Photometrie und Spektralphotometrie. 40/45mm hoch, 12,5mm breit, mit PE-Stopfen und mit Pipettenspitzen.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 105.201-QS
Schichtdicke: 10mm
Höhe Zentrum: 15mm
Apertur: 5x2mm
Messvolumen: 100μl
Füllvolumen: 120μl
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Kapazität (metrisch) 300 μl
Material Quartz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 2mm
Menge 2/Pack
Schichtdicke 10 mm
Höhe (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm