Learn More
Hellma™ Makroküvetten aus Suprasil Quarzglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
26 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 26 μl |
| Material | Quarz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 9,5mm |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 2 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |