Beschreibung
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Schnell: die meisten Tests können in 10 bis 120 s durchgeführt werden
- Praktisch: gebrauchsfertige Kits, vorkalibriert, enthalten alle erforderlichen Geräte und Reagenzien
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2. 5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Bestellinformation
Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Teststreifen in Halbqualität |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle und zuverlässige Bestimmung quaternärer Ammoniumverbindungen (QUAT) in Lösungen |
| Graduierungen | 0 bis 1.000 mg/l |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Quat-Teststreifen |