Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Artikelnummer. 11307184 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Quaver™ vibrierender Spatel
Quaverette™ Mikroklingen-Vibrationsspatel
Klingenmaterial:
Edelstahl
Edelstahl mit Fluo-Kem™ Teflon™ FEP-Beschichtung
Form:
Flach, gebogenes Ende
Schmale V-Form
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11307184
Marke: Bel-Art™ H367150000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accurately transfer small amounts of material
  • Das Drehen des geriffelten Daumenrads verursacht eine Vibration des Spatels, wodurch der Anwender die Kontrolle darüber erhält, wie viel bzw. wie wenig Material abgegeben wird
  • Genaue Zugabe von wertvollen Materialien nach Bedarf
  • Der Quaver™ Spatel verfügt über eine flache Klinge mit gebogenem Ende
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Flach, gebogenes Ende
Beschichtung Braunes Fluo-Kem™ Teflon™ FEP
Zertifizierung/Konformität FDA
Produkttyp Quaver™ vibrierender Spatel
Zur Verwendung mit (Geräte) Wägeschale oder Wägeschiffchen oder Behälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genaues Überführen kleiner Materialmengen, liefert präzise Kontrolle der Probenüberführung vom Messer zur Wägeschale oder zum Wägeschiffchen
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Klingenmaterial Edelstahl mit Fluo-Kem™ Teflon™ FEP-Beschichtung
Enthält Abgewinkeltes Ende, gezähntes Rändelrad
Material Stainless Steel
Länge (metrisch) 18 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird