Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Artikelnummer. 11317184 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Quaver™ vibrierender Spatel
Quaverette™ Mikroklingen-Vibrationsspatel
Klingenmaterial:
Edelstahl
Edelstahl mit Fluo-Kem™ Teflon™ FEP-Beschichtung
Form:
Flach, gebogenes Ende
Schmale V-Form
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8,25 in.
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11317184
Marque: Bel-Art™ H367190000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Accurately transfer small amounts of material
  • Das Drehen des geriffelten Daumenrads verursacht eine Vibration des Spatels, wodurch der Anwender die Kontrolle darüber erhält, wie viel bzw. wie wenig Material abgegeben wird
  • Genaue Zugabe von wertvollen Materialien nach Bedarf
  • Der Quaverette™ Spatel hat eine schmale V-förmige Klinge für noch kleinere Mengen und Behälter
Spécification
Autoklavierbar Not Autoclavable
Form Schmale V-Form
Beschichtung Braunes Fluo-Kem™ Teflon™ FEP
Zertifizierung/Konformität FDA
Produkttyp Quaverette™ Mikroklingen-Vibrationsspatel
Zur Verwendung mit (Geräte) Wägeschale oder Wägeschiffchen oder Behälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genaues Überführen kleiner Materialmengen, sorgt für präzise Kontrolle des Probentransfers vom Messer zur Wägeschale oder zum Wägeschiffchen, Bergen kleiner Proben aus kleinen Behältern und engen Ecken
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Klingenmaterial Edelstahl mit Fluo-Kem™ Teflon™ FEP-Beschichtung
Enthält Gezähntes Rändelrad
Material Stainless Steel
Länge (metrisch) 20,95 cm
Afficher plus Afficher moins
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis