Beschreibung
- Das Drehen des geriffelten Daumenrads verursacht eine Vibration des Spatels, wodurch der Anwender die Kontrolle darüber erhält, wie viel bzw. wie wenig Material abgegeben wird
- Genaue Zugabe von wertvollen Materialien nach Bedarf
- Der Quaverette Spatel hat eine schmale V-förmige Klinge für noch kleinere Mengen und Behälter
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Form | Schmale V-Form |
| Produkttyp | Quaverette™ Mikroklingen-Vibrationsspatel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wägeschale oder Wägeschiffchen oder Behälter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genaues Überführen kleiner Materialmengen, sorgt für präzise Kontrolle des Probentransfers vom Messer zur Wägeschale oder zum Wägeschiffchen, Bergen kleiner Proben aus kleinen Behältern und engen Ecken |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,25 in. |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Enthält | Gezähntes Rändelrad |
| Material | Stainless Steel |
| Länge (metrisch) | 20,95 cm |
Teflon™ ist eine eingetragene Marke der Chemours Company FC LLC, die unter Lizenz von Bel-Arts Products, Inc. verwendet wird