Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Artikelnummer. 15880210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
2 x 5 ml
5 x
5 ml
Produkttyp:
1X dsDNA HS Assay Lambda-Standard
Qubit 1 x dsDNA BR Lambda-Standards
Qubit RNA IQ Standards
Qubit RNA XR Standard
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
15880210 5 ml 1X dsDNA HS Assay Lambda-Standard 1 Stück
15948140 1 Set Qubit RNA IQ Standards 1 Set
15982324 5 x Qubit RNA XR Standard 1 Stück
15958140 5 x Qubit RNA XR Standard 5 Stück
17129625 2 x 5 ml Qubit 1 x dsDNA BR Lambda-Standards 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15880210 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q33233
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erzielen Sie eine präzise Quantifizierung von dsDNA- oder RNA-Proben mit eigenständigen Qubit-Nukleinsäurestandards.
Erzielen Sie eine präzise Quantifizierung von dsDNA- oder RNA-Proben mit eigenständigen Qubit-Nukleinsäurestandards. Die Qubit-Standards können in Verbindung mit verschiedenen Assay-Kits zur Qubit- oder Quant-iT-Nukleinsäurenquantifizierung verwendet werden und bieten eigenständige Versionen des Kit-Standards für die Durchführung zusätzlicher Assays.
Qubit 1X dsDNA HS Assay-Lambda-Standard und Qubit 1X dsDNA BR Standards
Qubit 1X dsDNA HS Assay-Lambda-Standard kann entweder mit Qubit 1X dsDNA HS Assaykits oder mit Qubit dsDNA HS Assaykits verwendet werden. Qubit 1X dsDNA BR (Broad Range) Standards können mit Qubit 1X dsDNA BR Assaykits oder mit Qubit dsDNA BR Assaykits verwendet werden.
Qubit RNA XR Assay-RNA-Standard
Qubit RNA XR Standard kann mit dem Qubit RNA XR Assaykit oder dem Quant-iT RNA XR Assaykit verwendet werden. Es wird mit der gleichen Konzentration wie der höchste Konzentration-RNA-Standard im Quant-iT RNA XR Assay-Kit geliefert und kann in die Standardserie verdünnt werden. Dieser Standard kann nicht als Ersatz für den großen und/oder strukturierten Standard im Qubit RNA IQ Assay verwendet werden.
Qubit RNA IQ Assay-Standards
Qubit RNA IQ Assaystandards sind für den Einsatz mit dem Qubit RNA IQ Assaykit konzipiert. Es werden ausreichende Mengen des kleinen und großen und/oder strukturierten RNA-Standards geliefert, um eine IQ-Standardkurve für bis zu 500 Proben zu erstellen. Die RNA IQ Standards sind für die Messung des RNA-Abbaus bestimmt und nicht mit den Standards anderer RNA-Quantifizierungsassays austauschbar, einschließlich der Qubit RNA HS, BR oder XR Assaykits.
Hinweis: Verwenden Sie dünnwandige, klare 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Kat. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 x 200 µl-Röhrchenstreifen (Kat. Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Qubit™ dsDNA HS Assay – Lambda DNA Standard, 5 mL at 10 ng/μL in TE buffer
Store at 2°C to 8°C
Konzentration 10 ng/μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Qubit und Quant- iT dsDNA HS Assays und 1 x dsDNA Assays
Zur Verwendung mit (Geräte) Qubit Fluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produktlinie Qubit
Produkttyp 1X dsDNA HS Assay Lambda-Standard
Menge 5 ml
Versandbedingung Raumtemperatur