Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Descrizione
Mit den Qubit RNA HS, BR und XR Assay-Kits erzielen Sie eine präzise und selektive Quantifizierung von RNA. Diese RNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen und selektiven Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und unterscheiden zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien werden gut toleriert.
Qubit RNA HS Assay-Kit
Das Qubit RNA HS (High Sensitivity) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben mit geringer Abundanz. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für eine anfängliche RNA-Probenkonzentration von 0,2 bis 200 ng/µl konzipiert und bietet 4−200 ng Nachweisbereich.
Qubit RNA BR Assay-Kit
Das Qubit RNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 0,5 bis 1.200 ng/µl konzipiert und bietet 10−1.200 ng Nachweisbereich.
Qubit RNA-XR Assay-Kit
Das für den Einsatz mit Qubit 4 und Qubit Flex Fluorometern entwickelte Qubit RNA-XR (Extended Range) Assay-Kit bietet eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 5 bis 20.000 ng/µl konzipiert und bietet 10020.000 ng Nachweisbereich.
Hinweise
• Qubit RNA HS und BR Assay-Kits sind mit jedem Qubit Fluorometer verwendbar
•Qubit RNA XR Assay-Kits sind nur für den Einsatz mit Qubit 4 oder Qubit Flex Fluorometern vorgesehen
• Verwendung mit dünnwandigen, durchsichtigen 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Bestell- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Specifica
Specifica
| Assay | RNA-Quantifizierung, erweiterter Bereich |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Qubit 4 und Qubit Flex-Fluorometer |
| Anzahl Reaktionen | 500 Reaktionen |
| Bestimmungsbereich | 0,1 bis 20 µg |
| Produktlinie | Qubit |
| Menge | 500 Assays |
| Versandbedingung | Trockeneis |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.