Learn More
Reichert Instruments™ Dunkelfeld Quebec Kolonienzähler mit Wolffhuegel-Zählplatte
Artikelnummer. 10359994
Change view
Click to view available options
Spannung:
220 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
10359994 220 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10359994 Lieferant Reichert Instruments™ Lieferanten-Nr. 13332600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Darkfield Quebec Kolonienzähler erlaubt es dem Benutzer, Bakteriumkolonien schnell und genau zu zählen. Iin zwei Modellen für die digitale oder manuelle Zählung erhältlich. Beide Modelle bieten eine gleichmäßige, spiegelfreie Beleuchtung, da das Licht gleichmäßig über die gesamte Kulturplatte verteilt wird.
  • Verstellbarer Halter zum Zentrieren runder Schalen und quadratischer Kulturplatten
  • Einstellbarer Fokussierstab
  • Objektiv um 360° drehbar
  • Integriertes, schwenkbares Bein
  • Das optionale 1.5x-Hilfsobjektiv passt über das Standardobjektiv und erhöht die Vergrößerung auf3x
Spezifikation
Spannung 220 V