Learn More
Quercetin 7-O-Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30012793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012793 2.5 mg 2.50 Milligramm
30010703 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ5095152.5MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38934-20-2
Summenformel C21H18O13
Molekulargewicht (g/mol) 478.36
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Quercetin 7-O-β-Glucuronide, Quercetin 7-Glucuronide;
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quercetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H18O13/c22-8-2-1-6(3-9(8)23)18-15(27)13(25)12-10(24)4-7(5-11(12)33-18)32-21-17(29)14(26)16(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14,16-17,19,21-24,26-29H,(H,30,31)/t14-,16-,17+,19-,21+/m0/s1
Formelmasse 478.0747