Learn More
Quercetin-Dihydrat, 99.85 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4404869 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11424281
Marke: MP Biomedicals 0215200310
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 6151-25-3
Summenformel C15H14O9
Molekulargewicht (g/mol) 338.27
MDL-Nummer MFCD00149487
InChI-Schlüssel GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym quercetin dihydrate, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one dihydrate, quercetine dihydrate, quercetin, dihydrate, ccris 3304, 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone dihydrate, quercetin dihydrate sophoretin, flavone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, dihydrate, dsstox_cid_1219, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-1-benzopyran-4-one dihydrate
PubChem CID 5284452
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-on-dihydrat
SMILES O.O.OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quercetin dihydrate
Namenshinweis Molecular Biology
Farbe Grün-gelb
Menge 10 g
Formelmasse 338.26
Reinheit (%) 0.9985
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quercetin Dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone dihydrate