Learn More
Quercetinhydrat, TRC
Artikelnummer. 30133416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133416 5 g 5 Gramm
30004564 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ5097035G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849061-97-8
Summenformel C15H10O7 • x(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 302.241802
Synonym 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-benzopyran-4-one Hydrate, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone, 3,5,7,3',4'-Pentahydroxyflavone Hydrate, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one Hydrate, 3'-Hydroxykaempferol Hydrate, C.I. 75670 Hydrate, Corvitin Hydrate, Cyanidelonon 1522 Hydrate, Korvitin Hydrate, LDN 0052529 Hydrate, Lipoflavon Hydrate, Meletin Hydrate, NSC 57655 Hydrate, NSC 9219 Hydrate, Quercetin Hydrate, Quercetine Hydrate, Quercetol Hydrate, Quertin Hydrate, Quertine Hydrate, Sophoretin Hydrate, Xanthaurine Hydrate, 3,4',5,5',7-Pentahydroxy-flavone Hydrate
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-on; Hydrat
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quercetin Hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Formelmasse 320.0532