Learn More
Quetiapin-Carboxylat-Verunreinigung, TRC
Artikelnummer. 30418663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418663 25 mg
30413411 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30418663 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ50998025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011758-00-1
Summenformel C22 H25 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 427.52
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)Ethyl 4-Benzo[b][1,4]Benzothiazepin-6-Ylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES OCCOCCOC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-ylpiperazine-1-carboxylate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25N3O4S/c26-13-14-28-15-16-29-22(27)25-11-9-24(10-12-25)21-17-5-1-3-7-19(17)30-20-8-4-2-6-18(20)23-21/h1-8,26H,9-16H2
Formelmasse 427.1566