Learn More
Quetiapin-Hydroxy-Verunreinigungsdihydrochloridsalz, TRC
Artikelnummer. 30135585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135585 25 mg 25 Milligramm
30133762 50 mg 50 Milligramm
30009072 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ51001025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329218-14-6
Summenformel C19 H21 N3 O S . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 412.38
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride, Quetiapine Hydroxy Impurity Dihydrochloride Salt
IUPAC-Name 2-(4-Benzo[b][1,4]Benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethanol; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N3OS.2ClH/c23-14-13-21-9-11-22(12-10-21)19-15-5-1-3-7-17(15)24-18-8-4-2-6-16(18)20-19;;/h1-8,23H,9-14H2;2*1H
Formelmasse 411.0939