Learn More
Systec™ Autoklaven mit Schnellkühloption für H-210, H-320
Artikelnummer. 15354487
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
H-210, H-320 Autoklav
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15354487
Marke: Systec™ 6076
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Systec™ Schnellkühloption für H-210, H-320 Autoklaven ermöglicht eine schnelle, effiziente und sichere Kühlung autoklavierter Flüssigkeiten.
  • Kühlwasserspulen umgeben die Kammer, um diese schnell auf eine sichere Temperatur abzukühlen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) H-210, H-320 Autoklav
Produkttyp Wasserkühlspulen als Option für schnelle Autoklavierkühlung