Learn More
DWK Life Sciences™ Schnellverschluss, aus Edelstahl, mit Haltesegmenten
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
DN 100
DN 120
DN 150
DN 200
DN 60
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Schnellspannverschluss verschließt Planflanschgefäße und sichert den Deckel. Ein Verrutschen oder unkoltrolliertes Öffnen ist nicht möglich. Der Verschluss ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und weist drei Haltesegmente auf.
- Mit Haltesegmenten
- Schnelles Verschließen durch Schnellspannverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schnellverschlussklammer für Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnellspannklemme für Verschluss; Zubehör für Gefäße mit flachem Flansch |
| Größe | DN 120 |