Learn More
X5 QUICKFIT COLUMN PACKING SUPPORT, FITS SOCKET SIZE 55/44
Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen.
90.05 € - 127.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen |
---|---|
Typ | Unterstützung für die Säulenverpackung |
Material | Pyrex Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15557800
|
Quickfit
EX13/12 |
19/26 Buchsengröße |
90.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15567800
|
Quickfit
EX13/25 |
34/35 Buchsengröße |
127.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15577800
|
Quickfit
EX13/26 |
Säule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Die Stütze wird durch den Sockel der Kolonne eingeführt und ruht auf der Einschnürung über dem Konus.
- Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
Spezifikation
Passend für Raschig-Ringe in einfachen Rektifikationskolonnen | |
Unterstützung für die Säulenverpackung | |
Pyrex Borosilikatglas |