Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12070063
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
34/35
40/38
50/42
Länge (metrisch) Ummantelung:
320 mm (gesamt) 160 mm (effektiv)
348 mm (gesamt) 155 mm (effektiv)
380 mm (gesamt) 207 mm (effektiv)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Ummantelung Packungsgröße
12070063 40/38 380 mm (gesamt) 207 mm (effektiv) 1 Stück
12060063 34/35 320 mm (gesamt) 160 mm (effektiv) 1 Stück
15537780 50/42 348 mm (gesamt) 155 mm (effektiv) 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12070063 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. CX3/06/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.85 €
    101.37 € / 1 Stück
    Sparen 21.48 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 04-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert. Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist. Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert.Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist.Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
  • Kühlmittel zirkuliert durch eine Wendel mit einer sehr großen Kühloberfläche
  • Ideal für aufrechte Verwendung im Rückflussverfahren, bei dem Gegenstromkühlung realisierbar ist
  • Mit abnehmbaren Anschlüssen aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist
Länge (metrisch) Ummantelung 380 mm (gesamt) 207 mm (effektiv)
Standard-Konusverbindung Nr. 40/38
Material Borosilikatglas
Typ Kondensatorspule