Learn More
Quickfit™ Schlangenkühler aus Borosilikatglas
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
34/35
40/38
50/42
Länge (metrisch) Ummantelung:
320 mm (gesamt) 160 mm (effektiv)
348 mm (gesamt) 155 mm (effektiv)
380 mm (gesamt) 207 mm (effektiv)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Das Kühlmittel wird durch eine Spule mit sehr großer Kühloberfläche zirkuliert.Die Quickfit™ Kondensatorspule aus Borosilikatglas mit Schliffkern eignet sich optimal zur Anwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist.Lieferung mit abnehmbaren Kunststoffverbindungsstücken zum Anbringen von Gummischläuchen.
- Kühlmittel zirkuliert durch eine Wendel mit einer sehr großen Kühloberfläche
- Ideal für aufrechte Verwendung im Rückflussverfahren, bei dem Gegenstromkühlung realisierbar ist
- Mit abnehmbaren Anschlüssen aus Kunststoff für das Anschließen von Gummischläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung im aufrechten Reflux-Modus, in dem eine Gegenstrom-Kühlung möglich ist |
| Länge (metrisch) Ummantelung | 348 mm (gesamt) 155 mm (effektiv) |
| Standard-Konusverbindung Nr. | 50/42 |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Kondensatorspule |