missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

50ML DISTILLATION FLASK PEAR S .

Artikelnummer. 15587920
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15587920 50 ml 5 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15587920

Marke: Quickfit MD2/50

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt für Mikro- und Semi-Mikro-Destillationen

  • Vertikaler Hals mit Quickfit Buchse zur Einführung eines Thermometers
  • Winkelkonus für den Anschluss an den Kondensator
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikro- und Semi-mikro-Destillationen
Höhe (metrisch) 147 mm
Flaschenhalstyp Vertikal
Form Birnenförmig
Schliffverbindung 14/23
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.