Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Fraktionieraufsatz nach Dufton aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12001652
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12001652 270 mm 1 Stück
12408906 425 mm 1 Stück
15507820 290 mm 5 Stück
15517820 300 mm 5 Stück
4 options
Artikelnummer. 12001652
Marke: Quickfit™ FC1/12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Effiziente Rektifikationskolonne mit einer genau montierten Dufton Glasspirale. Die QuickFit™ Dufton Rektifikationskolonne aus Borosilikatglas kann zur Reinigung zerlegt werden.
  • Glaskolonne mit genau eingepasster Dufton-Glasspirale
  • Hohe Effizienz: Die Flüssigkeit läuft die Kolonne hinunter und trifft auf aufsteigende Dämpfe.
  • Die Spirale kann zur leichteren Reinigung herausgenommen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 270 mm
Typ Dufton fraktionierende Säule
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 3585