Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Fraktionieraufsatz nach Dufton aus Borosilikatglas
Product Code. p-8002933
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
Product Code. 12001652
Brand: Quickfit™ FC1/12
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Effiziente Rektifikationskolonne mit einer genau montierten Dufton Glasspirale. Die QuickFit™ Dufton Rektifikationskolonne aus Borosilikatglas kann zur Reinigung zerlegt werden.
  • Glaskolonne mit genau eingepasster Dufton-Glasspirale
  • Hohe Effizienz: Die Flüssigkeit läuft die Kolonne hinunter und trifft auf aufsteigende Dämpfe.
  • Die Spirale kann zur leichteren Reinigung herausgenommen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Länge (metrisch) 270 mm
Typ Dufton fraktionierende Säule
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 3585