Learn More
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Artikelnummer. 10496840
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Höhe (metrisch):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Schliffverbindung:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Schliffverbindung unitSize
10496840 50 ml 85 mm 51 mm 14/23 5 Stück
12599205 150 ml 116 mm 74 mm 29/32 5 Stück
12692052 50 ml 85 mm 51 mm 19/26 5 Stück
10600701 25 ml 70 mm 42 mm 14/23 5 Stück
10253540 150 ml 118 mm 74 mm 19/26 5 Stück
10345340 50 ml 90 mm 51 mm 24/29 5 Stück
10840861 250 ml 130 mm 85 mm 24/29 5 Stück
10243880 100 ml 100 mm 64 mm 19/26 5 Stück
12081682 250 ml 130 mm 85 mm 29/32 5 Stück
10641861 25 ml 70 mm 42 mm 19/26 5 Stück
10508980 100 ml 100 mm 64 mm 24/29 5 Stück
10243400 1000 ml 220 mm 130 mm 24/29 2 Stück
10743961 150 ml 118 mm 74 mm 24/29 5 Stück
10315060 100 ml 100 mm 64 mm 14/23 5 Stück
10263880 500 ml 175 mm 101 mm 29/32 -
10651861 500 ml 175 mm 101 mm 24/29 5 Stück
10851021 250 ml 130 mm 85 mm 34/35 5 Stück
12569205 100 ml 100 mm 64 mm 29/32 5 Stück
12478916 250 ml 130 mm 85 mm 19/26 5 Stück
15577820 1000 ml 220 mm 130 mm 29/32 10 Stück
15587820 1000 ml 220 mm 130 mm - 10 Stück
15597820 2000 mL 270 mm 160 mm 29/32 5 Stück
15507830 2000 mL 270 mm 160 mm 34/35 5 Stück
15517830 5 ml 54 mm 25 mm - 20 Stück
15527830 500 ml 175 mm 101 mm 19/26 20 Stück
15537830 500 ml 175 mm 101 mm - 20 Stück
26 options
Artikelnummer. 10496840
Marke: Quickfit FE50/1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Schliffhülse entsprechen ISO 4797.
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hoher Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4797
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 85 mm
Enthält Geschliffene Buchse
Form Konisch
Schliffverbindung 14/23
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm