Learn More
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Artikelnummer. 15507830
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Höhe (metrisch):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Schliffverbindung:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Schliffverbindung unitSize
15507830 2000 mL 270 mm 160 mm 34/35 5 Stück
12599205 150 ml 116 mm 74 mm 29/32 5 Stück
12692052 50 ml 85 mm 51 mm 19/26 5 Stück
10600701 25 ml 70 mm 42 mm 14/23 5 Stück
10253540 150 ml 118 mm 74 mm 19/26 5 Stück
10345340 50 ml 90 mm 51 mm 24/29 5 Stück
10840861 250 ml 130 mm 85 mm 24/29 5 Stück
10243880 100 ml 100 mm 64 mm 19/26 5 Stück
12081682 250 ml 130 mm 85 mm 29/32 5 Stück
10641861 25 ml 70 mm 42 mm 19/26 5 Stück
10508980 100 ml 100 mm 64 mm 24/29 5 Stück
10243400 1000 ml 220 mm 130 mm 24/29 2 Stück
10743961 150 ml 118 mm 74 mm 24/29 5 Stück
10315060 100 ml 100 mm 64 mm 14/23 5 Stück
10263880 500 ml 175 mm 101 mm 29/32 -
10651861 500 ml 175 mm 101 mm 24/29 5 Stück
10851021 250 ml 130 mm 85 mm 34/35 5 Stück
10496840 50 ml 85 mm 51 mm 14/23 5 Stück
12569205 100 ml 100 mm 64 mm 29/32 5 Stück
12478916 250 ml 130 mm 85 mm 19/26 5 Stück
15577820 1000 ml 220 mm 130 mm 29/32 10 Stück
15587820 1000 ml 220 mm 130 mm - 10 Stück
15597820 2000 mL 270 mm 160 mm 29/32 5 Stück
15517830 5 ml 54 mm 25 mm - 20 Stück
15527830 500 ml 175 mm 101 mm 19/26 20 Stück
15537830 500 ml 175 mm 101 mm - 20 Stück
26 options
Artikelnummer. 15507830
Marke: Quickfit FE2L/5
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Schliffhülse entsprechen ISO 4797.
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konische Kolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
  • Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Zertifizierung/Konformität ISO 4797
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Borosilicate Glass
Höhe (metrisch) 270 mm
Enthält Ground socket
Form Konisch
Schliffverbindung 34/35
Außendurchmesser (metrisch) 160 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.