Learn More
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Artikelnummer. 15587820
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Höhe (metrisch):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
Schliffverbindung:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Artikelnummer. 15587820
Marke: Quickfit FE1L/5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Schliffhülse entsprechen ISO 4797.
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konische Kolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
  • Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4797
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilicate Glass
Höhe (metrisch) 220 mm
Enthält Ground socket
Form Konisch
Außendurchmesser (metrisch) 130 mm