Learn More
- Home
- Products
- Kolben
- Erlenmeyerkolben
- Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Artikelnummer. 15597820
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Höhe (metrisch):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Schliffverbindung:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Schliffverbindung | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15597820 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 12599205 | 150 ml | 116 mm | 74 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 12692052 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 10600701 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 14/23 | 5 Stück |
| 10253540 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 10345340 | 50 ml | 90 mm | 51 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10840861 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10243880 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 12081682 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 10641861 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 10508980 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10243400 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 24/29 | 2 Stück |
| 10743961 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10315060 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 14/23 | 5 Stück |
| 10263880 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 29/32 | - |
| 10651861 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 24/29 | 5 Stück |
| 10851021 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 34/35 | 5 Stück |
| 10496840 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 14/23 | 5 Stück |
| 12569205 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 29/32 | 5 Stück |
| 12478916 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 19/26 | 5 Stück |
| 15577820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 29/32 | 10 Stück |
| 15587820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | - | 10 Stück |
| 15507830 | 2000 mL | 270 mm | 160 mm | 34/35 | 5 Stück |
| 15517830 | 5 ml | 54 mm | 25 mm | - | 20 Stück |
| 15527830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 19/26 | 20 Stück |
| 15537830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | - | 20 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15597820
Marke: Quickfit FE2L/4
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
- Entspricht ISO 4797
- Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erlenmeyerkolben Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 270 mm |
| Enthält | Geschliffene Buchse |
| Form | Konisch |
| Schliffverbindung | 29/32 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 160 mm |