Learn More
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas
Click to view available options
Beschreibung:
0° -Seitenhülse:14/23;, 5°, 10°, 15° -Seitenhülsen:19/26, vertikale Mittelhülse:19/26
0°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 5° Seitliche Buchse:24/29, vertikale Mittelbuchse:19/26
0°, 10° und 2 x 5° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:19/26
0°, 2 x 10° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:34/35
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:19/26
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:19/26
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:24/29
0°, 5°, 10°, Seitliche Buchse:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:29/32
Vertikale Mittelbuchse:29/32
Vertikale Mittelbuchse:34/35
Verschlussgröße:
75 mm
100 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas bestehen aus präzisionsgeschliffenen Flachflansch-Verbindungen.Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße.Jeder Deckel besitzt eine oder mehrere Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
- Mit präzisionsgeschliffenen Flachflanschverbindungen
- Passt zu Quickfit™-Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäßen
- Jeder Deckel mit einem oder mehreren Sockeln zur Aufnahme anderer Quickfit™-Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Vertikale Mittelbuchse:34/35 |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Weithalskolben |
| Enthält | Buchsen für die Verwendung mit anderen Quickfit™-Komponenten |
| Produkttyp | Flanschdeckel |
| Verschlussgröße | 100 mm |