Learn More
QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11321875
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
0° -Seitenhülse:14/23;, 5°, 10°, 15° -Seitenhülsen:19/26, vertikale Mittelhülse:19/26
0°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 5° Seitliche Buchse:24/29, vertikale Mittelbuchse:19/26
0°, 10° und 2 x 5° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:19/26
0°, 2 x 10° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:34/35
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:19/26
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:19/26
0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:24/29
0°, 5°, 10°, Seitliche Buchse:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:29/32
Vertikale Mittelbuchse:29/32
Vertikale Mittelbuchse:34/35
Verschlussgröße:
75 mm
100 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Verschlussgröße Packungsgröße
11321875 Vertikale Mittelbuchse:34/35 75 mm 1 Stück
11362025 0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:19/26 100 mm 1 Stück
11342025 0°, 10° und 2 x 5° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:19/26 100 mm 1 Stück
11352025 0°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 5° Seitliche Buchse:24/29, vertikale Mittelbuchse:19/26 100 mm 1 Stück
11372025 0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:19/26, 15° Seitliche Buchse:34/35, vertikale Mittelbuchse:24/29 100 mm 1 Stück
11301875 Vertikale Mittelbuchse:29/32 100 mm 1 Stück
10714537 0°, 5°, 10°, Seitliche Buchse:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:29/32 100 mm 1 Stück
11311875 Vertikale Mittelbuchse:34/35 100 mm 1 Stück
10064184 0° -Seitenhülse:14/23;, 5°, 10°, 15° -Seitenhülsen:19/26, vertikale Mittelhülse:19/26 75 mm 1 Stück
15557920 0°, 5°, 10° Seitenbuchsen:14/23, 15° Seitliche Buchse:29/32, vertikale mittlere Buchse:19/26 100 mm 5 Stück
15567920 0°, 2 x 10° seitliche Buchsen:19/26, vertikale mittlere Buchse:34/35 100 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11321875 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. DA5/75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.55 €
    106.13 € / 1 Stück
    Sparen 31.42 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. Quickfit™ Der Deckel mit Borosilikatglasflansch verfügt über präzisionsgeschliffene Flachflanschverbindungen. Passt Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße. Jeder Deckel verfügt über eine oder mehrere Aufnahmen zur Aufnahme anderer Quickfit™ Komponenten.
Aus Borosilikatglas.QuickFit™ Flanschdeckel aus Borosilikatglas bestehen aus präzisionsgeschliffenen Flachflansch-Verbindungen.Passend für Quickfit™ Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäße.Jeder Deckel besitzt eine oder mehrere Buchsen für andere Quickfit™-Komponenten.
  • Mit präzisionsgeschliffenen Flachflanschverbindungen
  • Passt zu Quickfit™-Reaktionskolben mit weitem Hals und Kulturgefäßen
  • Jeder Deckel mit einem oder mehreren Sockeln zur Aufnahme anderer Quickfit™-Komponenten
Spezifikation
Beschreibung Vertikale Mittelbuchse:34/35
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Weithalskolben
Enthält Buchsen für die Verwendung mit anderen Quickfit™-Komponenten
Produkttyp Flanschdeckel
Verschlussgröße 75 mm