Learn More
Quickfit™ Glasaufsatz zur Wasserbestimmung, aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12465436
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
12.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12465436
Marke: Quickfit WE7/23/12
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestimmen Sie den Gehalt an Wasser oder ätherischen Ölen. Der QuikFit™ Behälter aus Borosilikatglas für schwere Schleppmittel ist perfekt, wenn das Lösungsschleppmittel schwerer als Wasser ist.
Bestimmen Sie den Gehalt an Wasser oder ätherischen Ölen.Der QuikFit™ Behälter aus Borosilikatglas für schwere Schleppmittel ist perfekt, wenn das Lösungsschleppmittel schwerer als Wasser ist.
  • Entsprechend BS 756
  • Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit Hilfe eines Schleppmittels schwerer als Wasser
  • Auch für eine Abschätzung des Gehalts an flüchtigen Ölen geeignet
  • Qualitativ hochwertiges Borosilikatglas, Rohr mit Skala, mit präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Anschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten mit einem Schleppmittel, das schwerer als Wasser ist
Typ Schwerer Glaskolben für Schleppmittel
Material Borosilikatglas
Fassungsvermögen 12.5 ml
Zertifizierung/Konformität BS 756
Kapazität (metrisch) 12.5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Schweres Schleppmittel