Learn More
Quickfit™ Grahamkühler aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15537760
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
19/26
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Packungsgröße
15537760 19/26 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15537760 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. C6/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.35 €
    461.01 € / 2 Stück
    Sparen 92.34 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 11-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit™ Inland Revenue Kondensator aus Borosilikatglas ist äußerst effizient. Dampf und Destillat bewegen sich durch die Spule nach unten, während Kühlwasser aus der Spule fließt. Vollständig mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen.
  • Umsatzmuster im Inland
  • Hocheffizient
  • Dampf und Destillat bewegen sich durch die Spule nach unten
  • Kühlwasser fließt außerhalb der Spule
  • Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Beschreibung Oberfläche x 102 m2:2,5
Länge (metrisch) Ummantelung 205 mm
Standard-Konusverbindung Nr. 19/26
Material Borosilikatglas
Typ Umsatzkondenser im Inland