Learn More
Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12010073
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
19/26
24/29
29/32
34/35
Beschreibung:
Gesamtlänge: 360 mm
Gesamtlänge: 365 mm
Gesamtlänge: 370 mm
Gesamtlänge: 380 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Beschreibung Packungsgröße
12010073 24/29 Gesamtlänge: 365 mm 1 Stück
12000073 19/26 Gesamtlänge: 360 mm 1 Stück
15587780 34/35 Gesamtlänge: 380 mm 2 Stück
15597780 29/32 Gesamtlänge: 370 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12010073 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. CX6/33/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.10 €
    194.22 € / 1 Stück
    Sparen 38.88 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 03-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gemäß DIN 12593. Der Quickfit™ Intensivkühler aus Borosilikatglas verfügt über einen äußeren Wassermantel, der eine große Kühlfläche erzeugt. Der Mantel vermeidet, dass Dampf die Spule umströmt. Ideal für Rücklaufarbeiten.
  • Entspricht DIN 12593
  • Der Spulenkondensator verfügt über einen äußeren Wassermantel.
  • Die Spule bietet eine große Kühlfläche.
  • Der Mantel verhindert das Kriechen von Dämpfen um die Spule.
  • Ideal für Rücklaufarbeiten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12593
Beschreibung Gesamtlänge: 365 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Rücklaufarbeiten
Länge (metrisch) Ummantelung 160 mm
Standard-Konusverbindung Nr. 24/29
Material Borosilikatglas
Typ Spulenkondensator mit Mantel