Learn More
Quickfit™ Wasserummanteltes Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15547920
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15547920
Marke: Quickfit JRV2L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält einen Außenmantel für die Zirkulation einer temperaturgeregelten Flüssigkeit (Wasser, Öl usw.)
  • Flach-Flanschverbindung oben für einfachen Zugang zum Kolbeninhalt.
  • Ideal für temperaturgeregelte Reaktionen
  • Für die Verwendung mit Quickfit Flach-Flanschdeckeln mit Halteklammern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für temperaturgesteuerte Reaktionen und für den Umlauf von Wasser oder Öl usw.
Zur Verwendung mit (Geräte) Quickfit™ Flach-Flanschdeckel und Halteklammern
Höhe (metrisch) 312 mm
Produkttyp Reaktionskolben
Form Zylinder
Außendurchmesser (metrisch) 165 mm