Learn More
800ML KJELDAHL FLASK
Quantify, analyze, and determine organic nitrogen using the Kjeldahl method. Pyrex™ Borosilicate Glass Kjeldahkl Flask with Ground Socket performs as both air condenser and reduces sediment transport during different stages.
Marke:  Quickfit FK800/3L
Artikelnummer. 12080563
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • For the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
  • Extra long necks act as air condensers during digestion stage and reduce entrainment during distillation stage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen