Learn More
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel
Artikelnummer. 11332065
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dreschel-Flasche
Für Modell MF29-Dreschel-Flasche
Für Modell MF29/23/250 Dreschel-Flasche
Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche
Für Modell MF29/3/250 Dreschel-Flasche
Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche
Beschreibung:
Schaftlänge: 132 mm
Schaftlänge: 165 mm
Schaftlänge: 217 mm
Stiellänge: 165 mm
Stiellänge: 217 mm
Porosität:
0
1
2
3
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Porosität unitSize
11332065 Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche Schaftlänge: 132 mm 1 1 Stück
10637615 Dreschel-Flasche Stiellänge: 165 mm 1 1 Stück
11362065 Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche Stiellänge: 217 mm 2 1 Stück
11342065 Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 217 mm 1 1 Stück
11322065 Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 217 mm 0 1 Stück
11312065 Für Modell MF29-Dreschel-Flasche Schaftlänge: 165 mm 0 1 Stück
11302065 Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche Schaftlänge: 132 mm 0 1 Stück
15547940 Für Modell MF29/23/250 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 165 mm 2 5 Stück
15557940 Für Modell MF29/3/250 Dreschel-Flasche Schaftlänge: 165 mm 3 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11332065 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. MF48/13/125
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gas in Blasen zerstäuben mit QuckFit™ gesinterte Borosilikatglasröhren, die für eine Reihe von Anwendungen geeignet sind QuickFit™ Deschel-Flaschen. Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
Gas in Blasen zerstäuben mit QuckFit™ gesinterte Borosilikatglasröhren, die für eine Reihe von Anwendungen geeignet sind QuickFit™ Deschel-Flaschen. Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
  • Entspricht BS 2461
  • Das gesinterte Tauchrohr verteilt das Gas in Blasen und sorgt so für eine höhere Effizienz
  • Auswahl an Sinter-Porositäten für eine feine Blasengröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 2461
Beschreibung Schaftlänge: 132 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Modell MF29/3/125 Dreschel Flasche
Produkttyp Gesintert
Porosität 1