Learn More
Quickfit™ Borosilikatglas-Tauchrohr mit Filterplatte für Waschflasche nach Drechsel
Beschreibung
Gas in Blasen zerstäuben mit QuckFit™ gesinterte Borosilikatglasröhren, die für eine Reihe von Anwendungen geeignet sind QuickFit™ Deschel-Flaschen. Die Röhrchen sind in einer Reihe von Porositäten erhältlich, um eine Feinsteuerung der Blasengröße zu ermöglichen.
- Entspricht BS 2461
- Das gesinterte Tauchrohr verteilt das Gas in Blasen und sorgt so für eine höhere Effizienz
- Auswahl an Sinter-Porositäten für eine feine Blasengröße
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS 2461 |
| Beschreibung | Schaftlänge: 217 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Modell MF29/3/500 Dreschel-Flasche |
| Produkttyp | Flaschenköpfe |
| Porosität | 1 |