Learn More
THERMOMETER POCKET 14/23 .
Artikelnummer. 12008493
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12008493 45 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12008493 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. SH4A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.16 €
    32.12 € / 1 Stück
    Sparen 8.04 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Integration von Thermometern in QuickFit™ Verbindungsglasbaugruppen
  • Zur Integration von Thermometern in Baugruppen mit QUICKFIT™ Verbindungen
  • Die Tasche ist für die meisten Quickfit™ Destillieraufsätze geeignet
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Integration von Thermometern in Baugruppen mit QUICKFIT™ Verbindungen
Länge (metrisch) 45 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Taschenthermometer