Learn More
Quickfit™ Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15557880
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5000 ml
6 L
Schliffverbindung:
24/29 (Mitte), 19/26 (Seite)
29/32 (Mitte), 14/23 (Seiten)
29/32 (Mitte), 19/26 (Seite)
29/32 (Mitte), 29/32 (Seiten)
34/35 (Mitte), 19/26 (Seite)
34/35 (Mitte), 24/29 (Seite)
45/40 (Mitte), 29/32 (Seite)
45/40 (Mitte), 29/32 (Seiten)
Mitte:29/32, Seite:19/26
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schliffverbindung unitSize
15557880 2000 mL 34/35 (Mitte), 24/29 (Seite) 5 Stück
11391965 5000 ml 34/35 (Mitte), 24/29 (Seite) 1 Stück
15567860 1000 mL Mitte:29/32, Seite:19/26 5 Stück
12060653 250 ml 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) 1 Stück
15527860 1000 mL 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15597860 1000 mL 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15507870 1000 mL 34/35 (Mitte), 24/29 (Seite) 5 Stück
15587870 2000 mL 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15597870 2000 mL 29/32 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15537880 2000 mL 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15567880 2000 mL 45/40 (Mitte), 29/32 (Seite) 5 Stück
15507890 3000 mL 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15517890 3000 mL 34/35 (Mitte), 24/29 (Seite) 5 Stück
15507900 500 ml 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15517900 500 ml 29/32 (Mitte), 19/26 (Seite) 5 Stück
15537900 6 L 45/40 (Mitte), 29/32 (Seite) 5 Stück
15557870 250 ml 29/32 (Mitte), 14/23 (Seiten) 5 Stück
15507880 2000 mL 29/32 (Mitte), 29/32 (Seiten) 5 Stück
15537890 4 L 45/40 (Mitte), 29/32 (Seiten) 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 15557880 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. FR2L/5S/33P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über drei Hälse für einfaches Hinzufügen von Messwerkzeugen. Der Quickfit™ Rundkolben mit drei vertikalen Hälsen besteht aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit drei Präzisionsschliffsockeln
    • Ein vertikaler Mittelhals
    • Zwei vertikale Seitenhälse
  • Geschliffene Glassockel werden mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 228 mm
Anzahl pro Karton 3
Schliffverbindung 34/35 (Mitte), 24/29 (Seite)
Bodenform Rund