Learn More
Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflasche
Artikelnummer. p-8002958
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
Stiel: 130mm
Stiel: 215mm
Stiel:175mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11362055 Stiel: 130mm MF29/3/125 1 Stück
10708785 Stiel:175mm MF29/3/250 1 Stück
11372055 Stiel: 215mm MF29/3/500 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11362055
Marke: Quickfit MF28/3/125/SC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entspricht BS 2461. Der Quickfit™ Dreschel-Flaschenkopf für Gasspülflaschen ist mit abnehmbaren Verbindungsstücken aus Kunststoff ausgestattet, die einen einfachen Anschluss von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Innendurchmesser ermöglichen. Flaschenkopf und Gasspülflasche sind separat zu bestellen.
Entspricht BS 2461.QuickFit™ Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflaschen mit abnehmbaren Kunststoffsteckverbindern zum einfachen Anbringen von 9 mm-Schläuchen.Flaschenkopf und Gasspülflasche müssen separat bestellt werden.
  • Entspricht BS 2461
  • Nach Dreschel
  • Mit abnehmbaren Kunststoffanschlüssen für problemloses Einpassen in Schläuche mit einer Bohrung von 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Enthält Schraubengewinde-Anschlüsse aus Kunststoff
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) Stiel: 130mm
Menge 1/Packung
Zertifizierung/Konformität BS 2461
Form Zylindrisch
Produkttyp Flaschenkopf nach Drechsel
Zur Verwendung mit (Geräte) MF29/3/125
Länge (angloamerikanisch) 5,11 in.
Dispensierung durch den Verschluss Ja