Learn More
Quickfit™ Kugelschliffschale
Artikelnummer. 12499016
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Gehäuse S13
Gehäuse S19
Gehäuse S29
Gehäuse S35
S41
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12499016
Marke: Quickfit FS13UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit MS-Kugelgelenkkernen:
  • Die Präzision der Kugelgelenk-Hülsen entspricht den höchsten Standards.
  • Die Kugelgelenke werden mit einer ungefähren Schaftlänge von 100 mm hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kugelkugelgelenk mit Innengewinde
Verbindungsgröße Gehäuse S13
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Wandstärke (metrisch) 1.5 mm