Learn More
Quickfit™ Kugelschliffschale
Artikelnummer. 13411909
Change view
Click to view available options
Verbindungsgröße:
Gehäuse S13
Gehäuse S19
Gehäuse S29
Gehäuse S35
S41
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Verbindungsgröße unitSize
13411909 Gehäuse S29 10 Stück
12042625 Gehäuse S35 1 Stück
12499016 Gehäuse S13 10 Stück
12919383 Gehäuse S19 10 Stück
15597900 S41 5 Stück
5 options
Artikelnummer. 13411909
Marke: Quickfit FS29UB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit MS-Kugelgelenkkernen:
  • Die Präzision der Kugelgelenk-Hülsen entspricht den höchsten Standards.
  • Die Kugelgelenke werden mit einer ungefähren Schaftlänge von 100 mm hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kugelkugelgelenk mit Innengewinde
Verbindungsgröße Gehäuse S29
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.1 in.
Wandstärke (metrisch) 2.5 mm